Print…
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3H-Benzimidazol-5-ol, 1H-Benzimidazol-5-ol, 5-Hydroxybenzimidazole, 1H-Benzimidazol-6-ol, 1H-Benzo[d]imidazol-5-ol, 6-Hydroxy-1H-benzimidazole
OR2137-1G OR2137-250MG
APOSOR2137-1GEA 58 EUR
APOSOR2137-1G APOSOR2137-250MG
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂O
Peso Molecular: 134.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998714
Número CAS: 41292-65-3