Print…
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2136-1G OR2136-5G OR2136-25G
APOSOR2136-1GEA 0 EUR
APOSOR2136-1G APOSOR2136-5G APOSOR2136-25G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016610
Número CAS: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3