Print…
3,6-Dichloropyridazine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR21358-100G OR21358-500G
APOSOR21358-100GEA 21.9 EUR
APOSOR21358-100G APOSOR21358-500G
3,6-Dichloropyridazine 96%
3,6-Dichloropyridazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006466
Número CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III