Print…
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 50.9 EUR
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrClO₃S
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051768
Número CAS: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II