Print…
4-Bromo-o-toluidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 42.2 EUR
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Bromo-o-toluidine
4-Bromo-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Peso Molecular: 186.05 g/mol
Ponto de ebulição: 240 °C
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007825
Número CAS: 583-75-5
UN: 3335
ADR: 9 III