Print…
6-Chloroanthranilic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21294-100G OR21294-25G OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA 36.4 EUR
APOSOR21294-100G APOSOR21294-25G APOSOR21294-5G
6-Chloroanthranilic acid
6-Chloroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051530
Número CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8