Print…
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21276-100G OR21276-250G OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA 219 EUR
APOSOR21276-100G APOSOR21276-250G APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Fórmula: C₁₄H₂₁BrO
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051597
Número CAS: 20834-61-1