Print…
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Nitrophenacylamine hydrochloride
OR21275-1G OR21275-5G
APOSOR21275-1GEA 104 EUR
APOSOR21275-1G APOSOR21275-5G
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 210…212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051997
Número CAS: 36765-84-1
UN: 1759
ADR: 8,III