Print…
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21268-100G OR21268-25G
APOSOR21268-100GEA 348 EUR
APOSOR21268-100G APOSOR21268-25G
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
2-Amino-4,6-dichlorophenol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Ponto de Fusão: 89…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035766
Número CAS: 527-62-8
EINECS: 208-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III