Print…
3-Bromoaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2121-500G OR2121-25G
APOSOR2121-500GEA 184 EUR
APOSOR2121-500G APOSOR2121-25G
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 74…75 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 15…18 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007757
Número CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III