Print…
3-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR21182-1G OR21182-5G
APOSOR21182-1GEA 141 EUR
APOSOR21182-1G APOSOR21182-5G
3-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
3-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052877
Número CAS: 175134-98-2