Print…
2-(1-Piperidinyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(1-Piperidino)aniline
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 31.9 EUR
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)aniline
2-(1-Piperidinyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 96…98 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 44…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047467
Número CAS: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III