Print…
2-Methoxycinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 24.8 EUR
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxycinnamic acid 98%
2-Methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 182…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064238
Número CAS: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4