Print…
3,4-Dichlorocinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
OR21168-25G OR21168-5G
APOSOR21168-25GEA 29 EUR
APOSOR21168-25G APOSOR21168-5G
3,4-Dichlorocinnamic acid
3,4-Dichlorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆Cl₂O₂
Peso Molecular: 217.05 g/mol
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004385
Número CAS: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4