Print…
3,4-Diaminoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 0 EUR
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Fórmula: C₇H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047837
Número CAS: 102-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III