Print…
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(Chlorosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
OR2111-5G OR2111-1G OR2111-25G
APOSOR2111-5GEA 197 EUR
APOSOR2111-5G APOSOR2111-1G APOSOR2111-25G
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₅S
Peso Molecular: 250.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066912
Número CAS: 51904-91-7
UN: 3261
ADR: 8 II