Print…
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21103-1G OR21103-5G OR21103-250MG
APOSOR21103-1GEA 0 EUR
APOSOR21103-1G APOSOR21103-5G APOSOR21103-250MG
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 181…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024148
Número CAS: 3967-01-9