Print…
Isoniazid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 24.8 EUR
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Isoniazid
Isoniazid
Fórmula: C₆H₇N₃O
Ponto de Fusão: 169…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006426
Número CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6