Print…
Nicotinic acid hydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 60.9 EUR
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinic acid hydrazide
Nicotinic acid hydrazide
Fórmula: C₆H₇N₃O
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Ponto de Fusão: 159…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006383
Número CAS: 553-53-7
EINECS: 209-041-0