Print…
2-Bromobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromophenyl)methanol
OR2107-25G OR2107-100G
APOSOR2107-25GEA 21.9 EUR
APOSOR2107-25G APOSOR2107-100G
2-Bromobenzyl alcohol 98%
2-Bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004600
Número CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4