Print…
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
OR2106-1G OR2106-250MG
APOSOR2106-1GEA 145 EUR
APOSOR2106-1G APOSOR2106-250MG
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Fórmula: C₁₄H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787116
Número CAS: 54970-98-8