Print…
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 3-Piperidinophenylboronic acid pinacol ester
OR2101-1G OR2101-250MG OR2101-5G
APOSOR2101-1GEA 132 EUR
APOSOR2101-1G APOSOR2101-250MG APOSOR2101-5G
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₆BNO₂
Peso Molecular: 287.2100 g/mol
Ponto de Fusão: 72.3…73.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368528
Número CAS: 852227-97-5