Print…
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 116 EUR
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095123
Número CAS: 647853-32-5