Print…
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR2092-1G OR2092-5G
APOSOR2092-1GEA 112 EUR
APOSOR2092-1G APOSOR2092-5G
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690283
Número CAS: 28355-48-8