Print…
2,5-Dibromo-4-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 139 EUR
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibromo-4-picoline
2,5-Dibromo-4-picoline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Fusão: 36…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234955
Número CAS: 3430-26-0