Print…
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 39…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658963
Número CAS: 21427-62-3