Print…
3,6-Dibromo-2-picoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,6-Dibromo-2-methylpyridine, 2,5-Dibromo-6-methylpyridine
OR2085-25G OR2085-5G OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2085-25G APOSOR2085-5G APOSOR2085-100G
3,6-Dibromo-2-picoline 97%
3,6-Dibromo-2-picoline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06254589
Número CAS: 39919-65-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III