1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR2063-1G
OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA
0
EUR
APOSOR2063-1G
APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Fórmula:
C₈H₆N₂O Ponto de Fusão: 159…161 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08741423 Número CAS: 58442-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |