Print…
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2045-5G OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA 29 EUR
APOSOR2045-5G APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Fórmula: C₅HCl₄N
Peso Molecular: 216.88 g/mol
Ponto de ebulição: 250…252 °C
Ponto de Fusão: 88…93 °C
Ponto de Inflamação: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092428
Número CAS: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III