Print…
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 0 EUR
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03470533
Número CAS: 40872-87-5