Print…
Methyl nitroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
OR2038-1G OR2038-25G OR2038-5G
APOSOR2038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2038-1G APOSOR2038-25G APOSOR2038-5G
Methyl nitroacetate
Methyl nitroacetate
Fórmula: C₃H₅NO₄
Ponto de ebulição: 195…198 °C
Densidade: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075480
Número CAS: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0