Print…
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2037-1G OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA 34.8 EUR
APOSOR2037-1G APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 225…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234062
Número CAS: 31872-57-8