Print…
3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2025-1G OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2025-1G APOSOR2025-5G
3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 102…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00955614
Número CAS: 54231-33-3