Print…
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR2015-25G OR2015-5G
APOSOR2015-25GEA 0 EUR
APOSOR2015-25G APOSOR2015-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₂BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318996
Número CAS: 178752-79-9