Print…
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Cyclohexylethanone
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 104 EUR
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Cyclohexyl methyl ketone
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de ebulição: 181…183 °C
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040418
Número CAS: 823-76-7
EINECS: 212-517-0