Print…
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Emoxypine, 2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol
OR2008-100G OR2008-10G OR2008-5G
APOSOR2008-100GEA 130 EUR
APOSOR2008-100G APOSOR2008-10G APOSOR2008-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de Fusão: 136…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462409
Número CAS: 2364-75-2