Print…
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 52.2 EUR
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
4-Bromo-3,5-xylenol
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002315
Número CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8