Print…
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2005-100G OR2005-25G
APOSOR2005-100GEA 111 EUR
APOSOR2005-100G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 132…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07782132
Número CAS: 23876-15-5