Print…
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride, 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride
OR20048-25G OR20048-100G OR20048-500G
APOSOR20048-25GEA 69.6 EUR
APOSOR20048-25G APOSOR20048-100G APOSOR20048-500G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Fórmula: C5H9ClN2O2
Ponto de Fusão: 245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042437
Número CAS: 24666-56-6