Print…
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20045-100G OR20045-5G OR20045-25G
APOSOR20045-100GEA 735 EUR
APOSOR20045-100G APOSOR20045-5G APOSOR20045-25G
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
5-Chloro-2-iodopyrimidine
Fórmula: C₄H₂ClIN₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08062390
Número CAS: 874676-81-0