Print…
2-Methyl-8-quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Hydroxy-2-methylquinoline, 8-Hydroxyquinaldine, 2-Methyloxine
OR2004-100G OR2004-25G
APOSOR2004-100GEA 55.1 EUR
APOSOR2004-100G APOSOR2004-25G
2-Methyl-8-quinolinol 98%
2-Methyl-8-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.19 g/mol
Ponto de ebulição: 267 °C
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Ponto de Inflamação: 139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006765
Número CAS: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS III