Print…
Trimethylsulphoxonium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20031-100G OR20031-25G OR20031-5G
APOSOR20031-100GEA 84.1 EUR
APOSOR20031-100G APOSOR20031-25G APOSOR20031-5G
Trimethylsulphoxonium chloride
Trimethylsulphoxonium chloride
Fórmula: C₃H₉ClOS
Ponto de Fusão: 226…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011898
Número CAS: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6