Print…
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 84.1 EUR
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrClO
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741413
Número CAS: 158435-41-7