Print…
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20022-1G OR20022-5G
APOSOR20022-1GEA 0 EUR
APOSOR20022-1G APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 212…215 °C
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082583
Número CAS: 34338-96-0