Print…
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
OR2002-100G OR2002-25G OR2002-500G
APOSOR2002-100GEA 58 EUR
APOSOR2002-100G APOSOR2002-25G APOSOR2002-500G
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Methyl 6-bromohexanoate
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Peso Molecular: 209.084 g/mol
Ponto de ebulição: 70…74 °C/1mmHg
Densidade: 1.316 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00187528
Número CAS: 14273-90-6