Print…
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
OR20018-100G OR20018-500G
APOSOR20018-100GEA 58 EUR
APOSOR20018-100G APOSOR20018-500G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClN₂
Peso Molecular: 168.62 g/mol
Ponto de Fusão: 274…279 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861472
Número CAS: 15996-76-6