Print…
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR200167-1G OR200167-250MG
APOSOR200167-1GEA 0 EUR
APOSOR200167-1G APOSOR200167-250MG
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11939183
Número CAS: 90531-74-1