Print…
2-Methylene-1,3-dioxepane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR200162-1G OR200162-250MG OR200162-5G OR200162-10G
APOSOR200162-1GEA 0 EUR
APOSOR200162-1G APOSOR200162-250MG APOSOR200162-5G APOSOR200162-10G
2-Methylene-1,3-dioxepane
2-Methylene-1,3-dioxepane
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00467150
Número CAS: 69814-56-8
UN: 1993
ADR: 3,III