Print…
N-Boc-N-ethylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20016-1G OR20016-25G OR20016-5G
APOSOR20016-1GEA 21.9 EUR
APOSOR20016-1G APOSOR20016-25G APOSOR20016-5G
N-Boc-N-ethylglycine
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Ponto de Fusão: 87…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672508
Número CAS: 149794-10-5