Print…
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
OR20014-1G OR20014-5G
APOSOR20014-1GEA 0 EUR
APOSOR20014-1G APOSOR20014-5G
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06212875
Número CAS: 144900-57-2
UN: 2735
ADR: 8 III